Stampa…
2-Metilpropene ∼6% in toluene
Fornitore: TCI
Pericolo
I1082-100ML I1082-500ML
TCIAI1082-100MLEA 25 EUR
TCIAI1082-100ML TCIAI1082-500ML
2-Metilpropene ∼6% in toluene
2-Metilpropene
Formula: C₄H₈
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008898
CAS Number: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 6.0 to 7.0 w/w%