Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₂O₃S Punto di ebollizione: 53°C |
MDL Number:
MFCD07363982 CAS Number: 16156-53-9 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |