(4-Iodophenyl)acetonitrile 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₆IN Peso molecolare: 243.05 g/mol Punto di ebollizione: 300 |
MDL Number:
MFCD00060306 CAS Number: 51628-12-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |