Stampa…
3-Iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Iodo-biphenyl
I1055-1G I1055-5G
TCIAI1055-1GEA 56 EUR
TCIAI1055-1G TCIAI1055-5G
3-Iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
3-Iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉I
Peso molecolare: 280,11 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
MDL Number: MFCD09032441
CAS Number: 20442-79-9
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %