Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Icosafluoro-15-crown 5-Ether, Icosafluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-15-crown 5-Ether
I1043-1G
I1043-5G
TCIAI1043-1GEA
56
EUR
TCIAI1043-1G
TCIAI1043-5G
Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0% (by GC)
Perfluoro-15-crown-5-ether
Formula:
C₁₀F₂₀O₅ Peso molecolare: 580,08 g/mol Punto di ebollizione: 146°C Punto di fusione: -12°C |
MDL Number:
MFCD01320747 CAS Number: 97571-69-2 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...