Stampa…
2-Isopropyl-5-methylanisole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Isopropyl-3-methoxytoluene, 1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene
I0996-5G I0996-25G
TCIAI0996-5GEA 37 EUR
TCIAI0996-5G TCIAI0996-25G
2-Isopropyl-5-methylanisole ≥96.0% (by GC)
2-Isopropyl-5-methylanisole
Formula: C₁₁H₁₆O
Punto di ebollizione: 216°C
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD01674973
CAS Number: 1076-56-8
EINECS: 214-063-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&vid=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %