Stampa…
2-Iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
I0967-5G I0967-25G
TCIAI0967-5GEA 40 EUR
TCIAI0967-5G TCIAI0967-25G
2-Iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
2-Iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉I
Peso molecolare: 280,11 g/mol
Punto di ebollizione: 158°C
MDL Number: MFCD00039396
CAS Number: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&vid=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %