Copper(II)-2-ethylhexanoate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 149-11-1
Molecular Formula: C16H30CuO4
Formula Weight: 349.96
Physical Form: Powder/Lump
Appearance: Blue-green
Melting Point: 252° dec.
MDL No.: MFCD00015695
Formula:
C₁₆H₃₀CuO₄ Punto di fusione: 252 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015695 CAS Number: 149-11-1 EINECS: 205-731-0 |