Stampa…

5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

I0925-1G I0925-5G
TCIAI0925-1GEA 41 EUR
TCIAI0925-1G TCIAI0925-5G
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,03 g/mol
Punto di ebollizione: 74°C
MDL Number: MFCD07781180
CAS Number: 13472-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&vid=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR