Stampa…
3-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0924-1G I0924-5G
TCIAI0924-1GEA 37 EUR
TCIAI0924-1G TCIAI0924-5G
3-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆INO
Punto di ebollizione: 85°C
Flash Pt: 110°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094946
CAS Number: 112197-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&vid=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %