Stampa…
Isopropyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
I0914-1G I0914-5G
TCIAI0914-1GEA 42 EUR
TCIAI0914-1G TCIAI0914-5G
Isopropyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₃S
Peso molecolare: 138,181 g/mol
Punto di ebollizione: 67°C
Punto di fusione: 7°C
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00047802
CAS Number: 926-06-7
EINECS: 213-132-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&vid=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %