Stampa…
3-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
I0866-5G I0866-25G
TCIAI0866-5GEA 37 EUR
TCIAI0866-5G TCIAI0866-25G
3-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
MDL Number: MFCD00004635
CAS Number: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&vid=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %