Stampa…
2-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0858-5G I0858-25G
TCIAI0858-5GEA 33 EUR
TCIAI0858-5G TCIAI0858-25G
2-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2-Iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇IO
Punto di ebollizione: 145°C
MDL Number: MFCD00004610
CAS Number: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b866abe7e58fd6896b71b8aaa2de28f2355ea6f7&vid=b866abe7e58fd6896b71b8aaa2de28f2355ea6f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C