Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Ethylcaproic acid tin (II) salt, Tin bis(2-ethylhexanoate), Stannous 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid tin (II) salt
CAS No.: 301-10-0
Molecular Formula: C16H30O4Sn
Formula Weight: 405.11
Flash Point:
Formula:
C₁₆H₃₀O₄Sn Peso molecolare: 405.12 g/mol Densità: 1.251 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002676 CAS Number: 301-10-0 EINECS: 206-108-6 |