Stampa…
Isophorone oxide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0805-25G I0805-5G
TCIAI0805-25GEA 103 EUR
TCIAI0805-25G TCIAI0805-5G
Isophorone oxide ≥97.0% (by GC)
Isophorone oxide
Formula: C₉H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 83°C
MDL Number: MFCD00085465
CAS Number: 10276-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&vid=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %