Stampa…
2-Iodoresorcinol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0788-1G I0788-5G
TCIAI0788-1GEA 86 EUR
TCIAI0788-1G TCIAI0788-5G
2-Iodoresorcinol ≥97.0% (by GC)
2-Iodoresorcinol
Formula: C₆H₅IO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09701440
CAS Number: 41046-67-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C