Stampa…

Ibudilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine

I0740-100MG I0740-20MG
TCIAI0740-100MGEA 44 EUR
TCIAI0740-100MG TCIAI0740-20MG
Ibudilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ibudilast
Formula: C₁₄H₁₈N₂O
Peso molecolare: 230.31 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00864808
CAS Number: 50847-11-5
Merck Index: 14,04879

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR