Stampa…
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0736-25ML I0736-500ML
TCIAI0736-25MLEA 0 EUR
TCIAI0736-25ML TCIAI0736-500ML
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl 2-methylbutyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 144°C
Flash Pt: 32°C
MDL Number: MFCD00085203
CAS Number: 66576-71-4
EINECS: 266-411-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %