Stampa…
4-Isopropenyltoluene ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
I0693-25G I0693-5G
TCIAI0693-25GEA 390 EUR
TCIAI0693-25G TCIAI0693-5G
4-Isopropenyltoluene ≥95.0% (by GC) stabilizzato
4-Isopropenyltoluene
Formula: C₁₀H₁₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: –28°C
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036510
CAS Number: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %