Stampa…
2-Iodobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
I0610-1G I0610-5G
TCIAI0610-1GEA 63 EUR
TCIAI0610-1G TCIAI0610-5G
2-Iodobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Peso molecolare: 232,02 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039570
CAS Number: 26260-02-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&vid=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C