Stampa…
Sodium-2-ethylhexanoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24960.0B B24960.0I B24960.30
B24960.0BEA 94.8 EUR
B24960.0B B24960.0I B24960.30
Sodium-2-ethylhexanoate ≥97%
Sodium-2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 19766-89-3 Molecular Formula: C8H15NaO2 Formula Weight: 166.20 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00014007
Formula: C₈H₁₅NaO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014007
CAS Number: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8