Stampa…
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0602-5G I0602-25G
TCIAI0602-5GEA 18 EUR
TCIAI0602-5G TCIAI0602-25G
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate ≥95.0% (by GC)
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate
Formula: C₂₁H₄₅N₃O₁₂Si₃
Punto di ebollizione: 236°C
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00054746
CAS Number: 26115-70-8
EINECS: 247-465-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f78e4d77eee811ea71dea8877333c486deead68e&vid=f78e4d77eee811ea71dea8877333c486deead68e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %