Stampa…
3-Isochromanone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
I0544-1G I0544-25G I0544-5G
TCIAI0544-1GEA 24 EUR
TCIAI0544-1G TCIAI0544-25G TCIAI0544-5G
3-Isochromanone ≥99.0% (by GC)
3-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00043005
CAS Number: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency