1-Iodo-2-methylbutane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
Formula:
C₅H₁₁I Punto di ebollizione: 148°C Flash Pt: 42°C |
MDL Number:
MFCD01321177 CAS Number: 616-14-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...