Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
Formula:
C₅H₇IO₂ Flash Pt: 99°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00209584 CAS Number: 31930-36-6 |
Purity (GC) | min. 98.0 % |