Stampa…
Lithium-2-ethylhexanoate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lithium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid lithium salt, 2-Ethylcaproic acid lithium salt
39330.09 39330.18
39330.09EA 66.3 EUR
39330.09 39330.18
Lithium-2-ethylhexanoate
Lithium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 15590-62-2 Molecular Formula: C8H15LiO2 Formula Weight: 150.15 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD00058702
Formula: C₈H₁₅LiO₂
Peso molecolare: 150,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058702
CAS Number: 15590-62-2
EINECS: 239-657-5