Stampa…
Isobutylene sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0461-25ML I0461-5ML
TCIAI0461-25MLEA 288 EUR
TCIAI0461-25ML TCIAI0461-5ML
Isobutylene sulphide ≥98.0% (by GC)
Isobutylene sulphide
Formula: C₄H₈S
Punto di ebollizione: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191662
CAS Number: 3772-13-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f147c1955eff78f2f878c02c194a303d1a9862&vid=62f147c1955eff78f2f878c02c194a303d1a9862&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %