Stampa…
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0445-1G I0445-5G
TCIAI0445-1GEA 161 EUR
TCIAI0445-1G TCIAI0445-5G
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (by GC) stabilizzato
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene
Formula: C₇H₉IS
Peso molecolare: 252,11 g/mol
Punto di ebollizione: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191528
CAS Number: 60813-84-5
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %