3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
I0431-25ML
I0431-100ML
TCIAI0431-25MLEA
16
EUR
TCIAI0431-25ML
TCIAI0431-100ML
3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
3-Isopropenyl-alpha,alpha-dimethylbenzyl isocyanate
Formula:
C₁₃H₁₅NO Punto di ebollizione: 85°C Flash Pt: 124°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00080490 CAS Number: 2094-99-7 EINECS: 402-440-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |