Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Punto di ebollizione: 159°C Punto di fusione: –60°C Flash Pt: 155°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064956 CAS Number: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN: 2290 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % (total of isomers) |