Isovaleronitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉N Punto di ebollizione: 130°C Flash Pt: 28°C |
MDL Number:
MFCD00001944 CAS Number: 625-28-5 EINECS: 210-884-1 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |