Stampa…

2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

I0282-25ML I0282-5ML
TCIAI0282-25MLEA 101 EUR
TCIAI0282-25ML TCIAI0282-5ML
2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (by GC)
2-Ethoxyethyl isobutyrate
Formula: C₈H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 85°C
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00009250
CAS Number: 54396-97-3
EINECS: 259-146-0
UN: 3272
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR