Triallyl isocyanurate ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
C₁₂H₁₅N₃O₃ Punto di ebollizione: 140°C |
MDL Number:
MFCD00006554 CAS Number: 1025-15-6 EINECS: 213-834-7 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |