Diethyl itaconate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
Formula:
C₉H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 228°C Flash Pt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00059230 CAS Number: 2409-52-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |