Dibutyl Itaconate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
Itaconic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl 2-methylenesuccinate
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
I0201-25G
I0201-500G
TCIAI0201-25GEA
17
EUR
TCIAI0201-25G
TCIAI0201-500G
Dibutyl Itaconate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Dibutyl Itaconate
Formula:
C₁₃H₂₂O₄ Peso molecolare: 242,32 g/mol Punto di ebollizione: 190°C Flash Pt: 138°C |
MDL Number:
MFCD00027211 CAS Number: 2155-60-4 EINECS: 218-451-9 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...