Stampa…
2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0148-10G I0148-25G
TCIAI0148-10GEA 86 EUR
TCIAI0148-10G TCIAI0148-25G
2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (by GC)
2-Ethylhexyl vinyl ether
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 177°C
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00053800
CAS Number: 103-44-6
EINECS: 203-111-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %