Stampa…
Diisobutilene mixture of isomers ≥94.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2,4,4-Trimetilpentene
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
I0147-25ML I0147-500ML
TCIAI0147-25MLEA 16 EUR
TCIAI0147-25ML TCIAI0147-500ML
Diisobutilene mixture of isomers ≥94.0% (by GC) stabilizzato
Diisobutilene
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 105°C
Punto di fusione: –106°C
Flash Pt: 2°C
MDL Number: MFCD00008855
CAS Number: 25167-70-8
EINECS: 246-690-9
UN: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf11704306b612da2bff59a5038c5c1c0b8275f9&vid=3747a312c11312949e0c54a3dd52e9052e14ca16&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0% (total of isomer)