Stampa…
Allyl isonicotinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0136-25ML I0136-5ML
TCIAI0136-25MLEA 321 EUR
TCIAI0136-25ML TCIAI0136-5ML
Allyl isonicotinate ≥98.0% (by GC)
Allyl isonicotinate
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di ebollizione: 106°C
MDL Number: MFCD00059786
CAS Number: 25635-24-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %