Stampa…
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
I0099-25ML I0099-500ML
TCIAI0099-25MLEA 16 EUR
TCIAI0099-25ML TCIAI0099-500ML
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Isobutyl vinyl ether
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 83°C
Flash Pt: -15°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008934
CAS Number: 109-53-5
EINECS: 203-678-8
UN: 1304
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %