Stampa…
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Bis(2-cyanoethyl)amine
I0010-25ML I0010-500ML I0010-100ML
TCIAI0010-25MLEA 33 EUR
TCIAI0010-25ML TCIAI0010-500ML TCIAI0010-100ML
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (by GC)
3,3'-Iminodipropionitrile
Formula: C₆H₉N₃
Peso molecolare: 123,16 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Flash Pt: 178°C
MDL Number: MFCD00001956
CAS Number: 111-94-4
EINECS: 203-922-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&vid=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %