Stampa…
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H1747-1G H1747-200MG
TCIAH1747-1GEA 214 EUR
TCIAH1747-1G TCIAH1747-200MG
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (by GC)
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone
Formula: C₅H₆O₃
Punto di ebollizione: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15145822
CAS Number: 931-23-7
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C