Stampa…
(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (E)-Hex-4-en-3-one
H1735-25ML H1735-5ML
TCIAH1735-25MLEA 80 EUR
TCIAH1735-25ML TCIAH1735-5ML
(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (by GC)
(E)-4-Hexen-3-one
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,15 g/mol
Punto di ebollizione: 137°C
MDL Number: MFCD00010631
CAS Number: 50396-87-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %