Ethyl isobutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 97-62-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Pleasant
Melting Point: -88°
Boiling Point: 108-110°
Beilstein Reference: 773846
Merck Reference: 14,3814
UN No.: 2385
MDL No.: MFCD00009165
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 108…110 °C Punto di fusione: –88 °C Densità: 0,869 Flash Pt: 13 °C (55 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009165 CAS Number: 97-62-1 EINECS: 202-595-4 UN: 2385 ADR: 3,II Merck Index: 14,3814 |