Stampa…
Ethyl isobutyrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
310515000 310510025
ACRO310515000EA 39 EUR
ACRO310515000 ACRO310510025
Ethyl isobutyrate 99%
Ethyl isobutyrate
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 112…113 °C
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009165
CAS Number: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %