Stampa…

Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer

Fornitore: TCI EUROPE

H1562-1G H1562-200MG
TCIAH1562-1GEA 647 EUR
TCIAH1562-1G TCIAH1562-200MG
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₆O₂Rh₂
Peso molecolare: 456,1875 g/mol
MDL Number: MFCD04974244
CAS Number: 73468-85-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Elemental analysis (Carbon) 40.00 to 44.00 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR