Stampa…
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H1530-5G H1530-25G
TCIAH1530-5GEA 62 EUR
TCIAH1530-5G TCIAH1530-25G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 245°C
MDL Number: MFCD00100559
CAS Number: 6921-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&vid=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %