Stampa…
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H1515-5G H1515-25G
TCIAH1515-5GEA 126 EUR
TCIAH1515-5G TCIAH1515-25G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene ≥98.0% (by GC)
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene
Formula: C₁₀H₅F₁₃
Peso molecolare: 372,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28014057
CAS Number: 1429188-77-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %