Stampa…
Igromicina B ≥80.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H1509-200MG H1509-1G
TCIAH1509-200MGEA 43 EUR
TCIAH1509-200MG TCIAH1509-1G
Igromicina B ≥80.0% (by HPLC)
Hygromycin B
Formula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Punto di fusione: 180°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06795479
CAS Number: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,04852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87e5e6b9444ace3deb62b303f8a59927327c55c5&vid=87e5e6b9444ace3deb62b303f8a59927327c55c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 80.0 area%
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=1, H2O)