Stampa…
Hexaethylene glycol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
H1432-5G H1432-25G
TCIAH1432-5GEA 80 EUR
TCIAH1432-5G TCIAH1432-25G
Hexaethylene glycol ≥98.0% (by GC)
Hexaethylene glycol
Formula: C₁₂H₂₆O₇
Peso molecolare: 282,33 g/mol
Punto di ebollizione: 217°C
Punto di fusione: 7°C
MDL Number: MFCD00002877
CAS Number: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&vid=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %