Stampa…
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Umbelliferone-3-carboxylic Acid, 7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
H1352-1G H1352-200MG
TCIAH1352-1GEA 189 EUR
TCIAH1352-1G TCIAH1352-200MG
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆O₅
Peso molecolare: 206.15 g/mol
Punto di fusione: 263°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00017491
CAS Number: 779-27-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %